Learn More
(4-Clorofenilo)[4-(1-metiletoxi)fenil]metanona (impureza fenofibrata), TRC
Código de producto. 30135346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135346 100 mg 100 miligramos
30138096 250 mg 250 miligramos
30007129 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135346 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154356-96-4
Fórmula molecular C16 H15 Cl O2
Peso molecular (g/mol) 274.74
Sinónimo (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone, Fenofibrate Imp. F (EP)
Nombre IUPAC (4-clorofenilo)-(4-propan-2-iloxifenil)metanona
SMILES CC(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15ClO2/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h3-11H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0761
Porcentaje de pureza >95%