Learn More
4-Clorofenil-2-piridiinilmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| CAS | 27652-89-7 |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, 2-Pyridinemethanol, α-(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, (p-Chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanol, NSC 31264, NSC 47970 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H |
| SMILES | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-piridina-2-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0451 |