Learn More
4-clorofenil-2-piridinilmetanol, Mikromol™
Descripción
4-clorofenil-2-piridinilmetanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| CAS | 27652-89-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H10 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, 2-Pyridinemethanol, α-(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, (p-Chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanol, NSC 31264, NSC 47970, Carbinoxamine Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H |
| SMILES | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-piridin-2-ilmetanol |
| Mostrar más |