Learn More
(4-clorofenil)(1-hidroxiciclopentil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| CAS | 1696839-44-7 |
| Fórmula molecular | C12H13ClO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)11(14)12(15)7-1-2-8-12/h3-6,15H,1-2,7-8H2 |
| SMILES | OC1(CCCC1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-(1-hidroxiciclopentil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.0604 |