Learn More
4-clorofenil-1,2-epoxibutano-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenyl-1,2-epoxybutane-d5 |
| CAS | 1189717-28-9 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H6 Cl O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,1-dideuterioethyl]-2,3,3-trideuteriooxirane, 4-Chlorophenyl-1,2-epoxybutane-d5, 4-(4-Chlorophenyl)-1,2-epoxybutane-1,1,2,3,3-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-9-10(12-9)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6,9-10H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1OC1c2ccc(Cl)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenil)-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 187.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0812 |