Learn More
4-Clorofenoxiacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428346 25 g 25 g
11418346 5 g 5 g
11438346 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15389.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3598-13-8 | Molecular Formula: C8H6ClNO | Molecular Weight: 167.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3598-13-8
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00031535
Clave InChI YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)acetonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Beilstein 2442163
Punto de ebullición 149°C to 150°C (15 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza 98%