Learn More
4-chlorophenoxyacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10833971 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10833971 5 g 5 g
10832631 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10833971 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 3598-13-8
Fórmula molecular C8H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 167.59
Número MDL MFCD00031535
Clave InChI YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenoxi)acetonitrilo
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chlorophenoxyacetonitrile
Punto de fusión 45°C to 49°C
% mín. CAS 97.5
Color Tan-Yellow
% máx. CAS 100.0
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Authentic
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClC6H4OCH2CN
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.6
Porcentaje de pureza ≥97.5%