Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-chlorophenoxyacetonitrile |
| Punto de fusión | 45°C to 49°C |
| % mín. CAS | 97.5 |
| Color | Tan-Yellow |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Envase | Glass bottle |
| Forma física | Polvo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Mostrar más |