Learn More
Ácido 4-clorofenoxiacético, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30319807 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30319807 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC11480000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorophenoxyacetic acid
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C8 H7 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
Peso molecular (g/mol) 186.59
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186,0084 g/mol