Learn More
Ácido 4-clorofenoxiacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424374 2500 g 2500 g
11404374 100 g 100 g
11414374 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424374 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13065.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-88-3
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00004305
Clave InChI SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión 156°C to 161°C
Cantidad 2500 g
Beilstein 1211804
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza ≥98%