Learn More
Ácido 4-clorofenoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10499080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10499080 100 g Frasco de plástico 100 g
10627142 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10499080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166961000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-88-3
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.59
Número MDL MFCD00004305
Clave InChI SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
PubChem CID 26229
ChEBI CHEBI:1808
Nombre IUPAC ácido 2-(4-clorofenoxi)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenoxyacetic acid
Punto de fusión >156.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color De blanco a beige
% máx. CAS 100.0
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.