Learn More
Ácido (4-clorofenoxi)acético, Mikromol™
Descripción
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| CAS | 122-88-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-clorofenoxi)acético |
| Mostrar más |