Learn More
Éster isopropílico del ácido (4-clorofenoxi)acético, Mikromol™
Descripción
Éster isopropílico del ácido (4-clorofenoxi)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 41944-93-8 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 1-Methylethyl Ester, Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 1-methylethyl ester (9CI), Isopropyl 4-chlorophenoxyacetate, NSC 193423, (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8(2)15-11(13)7-14-10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenoxi)acetato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |