Learn More
Éster etílico del ácido (4-clorofenoxi)acético, Mikromol™
Descripción
Éster etílico del ácido (4-clorofenoxi)acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 14426-42-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H11 Cl O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid Ethyl Ester, Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, (p-chlorophenoxy)-, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Chlorophenoxy)acetic acid ethyl ester, Ethyl (4-chlorophenoxy)acetate, Ethyl (p-chlorophenoxy)acetate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate, Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)acetate, Kangailing, NSC 66307, (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11ClO3/c1-2-13-10(12)7-14-9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-clorofenoxi)acetato de etilo |
| Mostrar más |