Learn More
4-Clorofenotiazina, TRC
Código de producto. 30360245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360245 100 mg -
30351374 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC374985100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7369-69-9
Fórmula molecular C12 H8 Cl N S
Peso molecular (g/mol) 233.72
Sinónimo 4-Chloro-10H-phenothiazine
Nombre IUPAC 4-cloro-10H-fenotiazina
SMILES Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenothiazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0066