Learn More
4-Clorofenol, TRC
Código de producto. 30136191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136191 25 g 25 g
17939629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37504025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-48-9
Fórmula molecular C6 H5 Cl O
Peso molecular (g/mol) 128.56
Sinónimo Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
Nombre IUPAC 4-clorofenol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.0029