Learn More
4-Clorofenol-d4, TRC
Código de producto. 30364632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364632 250 mg 250 miligramos
30356555 100 mg 100 miligramos
30360887 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30364632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC375042250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285132-91-4
Fórmula molecular C6 2H4 H Cl O
Peso molecular (g/mol) 132.58
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol-D4, p-Chlorophenol-d4, 4-Chlorophenol D4 (phenyl D4)
Nombre IUPAC 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenol
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol ring-d4
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.028