Learn More
4-clorofenol, 99+%
Código de producto. 10296090 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10296090 100 g Frasco de vidrio 100 g
10022350 500 g Frasco de vidrio 500 g
10504304 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10311194 5 kg Tambor de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10296090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 181001000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS : 106-48-9 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-48-9
Fórmula molecular C6H5ClO
Peso molecular (g/mol) 128.56
Número MDL MFCD00002318
Clave InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nombre IUPAC 4-clorofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 41.0°C to 45.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06,186
Índice Merck 15,2157
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viscosidad 4.99 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenol
RU– Solo para uso en investigación