Learn More
4-Clorofenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Código de producto. 30320638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320638 0.5 g 0.50 g
30320112 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320638 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND25120.5G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol D5
CAS 344298-84-6
Fórmula molecular C6 D5 Cl O
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorophenol-D5, p-Chlorophenol-d5
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxibenceno
Peso molecular (g/mol) 133.5871
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0343 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity