Learn More
4-Clorofenol-13C6, TRC
Código de producto. 17941445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
17941445 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 17941445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3750432.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475295-86-4
Fórmula molecular 13C6 H5 Cl O
Peso molecular (g/mol) 134.51
Sinónimo Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6)
Nombre IUPAC 4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol-13C6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.023