Learn More
4-clorofenol 13C6, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenol-13C6 |
| CAS | 475295-86-4 |
| Fórmula molecular | 13C6 H5 Cl O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.023 g/mol |