Learn More
Bromuro de 4-clorofenetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorophenethyl Bromide |
| CAS | 6529-53-9 |
| Fórmula molecular | C8H8BrCl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(2-Bromoethyl)-4-chlorobenzene, 1-Bromo-2-(4-chlorophenyl)ethane, 1-Chloro-4-(2-bromoethyl)benzene, 2-(4-Chlorophenyl)ethyl Bromide, 2-(p-Chlorophenyl)ethyl Bromide, p-Chloro-β-phenethyl Bromide, p-Chlorophenethyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)CCBr |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetil)-4-clorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 219.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9498 |