Learn More
4-bromuro de clorofenetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11944541 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 11944541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440180050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenethyl bromide
CAS 6529-53-9
% mín. CAS 94.0
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5080g/mL
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Gravedad específica 1.508
Fórmula molecular C8H8BrCl
Sinónimo 1-2-bromoethyl-4-chlorobenzene, 4-chlorophenethyl bromide, 2-4-chlorophenyl ethylbromide, 1-bromo-2-4-chlorophenyl ethane, benzene, 1-2-bromoethyl-4-chloro, p-chlorophenethyl bromide, 4-chlorophenethyl bromide 97, p-chloro-.beta.-phenethyl bromide, 1-chloro-4-2-bromoethyl benzene, acmc-20aa8v
Punto de ebullición 85°C (1.0 Torr)
Clave InChI YAFMYKFAUNCQPU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)Cl
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-clorobenceno
Peso molecular (g/mol) 219.51
PubChem CID 23029
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.51
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenethyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.