Learn More
Cloruro de 4-cloropentanoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloropentanoyl Chloride |
| CAS | 63480-12-6 |
| Fórmula molecular | C5H8Cl2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chlorovaleryl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O/c1-4(6)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | ClC(C)CCC(Cl)=O |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-cloropentanoílo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.9952 |