Learn More
4-cloronitrobenceno, TRC
Código de producto. 30358456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358456 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30358456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC373910100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-nitrobenzene
CAS 100-00-5
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-Chloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, 4-Nitrochlorobenzene, 4-Nitrophenyl chloride, NSC 9792, PNCB, p-Chloronitrobenzene, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9931