Learn More
4-cloronitrobenceno-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloronitrobenzene-d4 |
| CAS | 68239-23-6 |
| Fórmula molecular | C6 D4 Cl N O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-nitrobenzene-d4, 1-Nitro-4-chlorobenzene-d4, 4-Chloro-1-nitrobenzene-d4, 4-Nitro-1-chlorobenzene-d4, 4-Nitrochlorobenzene-d4, 4-Nitrophenyl-d4 Chloride, NSC 9792-d4, PNCB-d4, p-Chloronitrobenzene-d4, p-Nitrochlorobenzene-d4, p-Nitrophenyl-d4 Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 161.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0182 |