Learn More
4-cloronitrobenceno-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-nitrobenzene-13C6 |
| CAS | 201595-66-6 |
| Fórmula molecular | 13C6 H4 Cl N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzene-13C6, 1-chloro-4-nitro- (9CI), 1-Chloro-4-nitrobenzene 13C6, 1-Chloro-4-nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0132 |