Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloronicotinic acid |
| Punto de fusión | 170°C to 171°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (HPLC) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.56 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Chloronicotinic acid, 96%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RU– Solo para uso en investigación