Learn More
4-clorometilbenzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloromethylbenzophenone |
| CAS | 42728-62-1 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | [4-(clorometil)fenil]-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0498 |