Learn More
4-(Clorometil)estireno (~0,1% estabilizador TBC), TRC
Código de producto. 30365102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365102 10 g
30352568 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365102 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58798310G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1592-20-7
Fórmula molecular C9H9Cl
Peso molecular (g/mol) 152.62
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-etenilbenceno
SMILES ClCc1ccc(C=C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)styrene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0393