Learn More
Clorhidrato de 4-(clorometil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1822-51-1 |
| Fórmula molecular | C6H7Cl2N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)piridina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.03 |