Learn More
Clorhidrato de 4-(clorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30355795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
30355795 10 g
1 options
Código de producto. 30355795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36973010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 1822-51-1
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccncc1
Nombre IUPAC 4-(clorometil)piridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 164.03