Learn More
Clorhidrato de 4-(Clorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495273 100 g 100 g
11475273 5 g 5 g
11485273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12859.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1822-51-1 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
It finds its application as a reagent for protection of carboxyl termini of peptides as 4-picolyl esters, providing a polar 'handle' which aids in separation and purification of the peptide. The group can be introduced in the presence of a base, e.g. tetramethylguanidine, is stable to acid-catalyzed removal of Cbz protecting group and can be removed by base, Na in liquid ammonia or catalytic hydrogenolysis. It is also applied in conjunction with Amberlyst™15 resin in peptide synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica como reactivo para la protección de los terminales carboxilo de los péptidos, como los ésteres de 4-picolilo, proporcionando un ′asa′ polar que ayuda en la separación y purificación del péptido. El grupo se puede introducir en presencia de una base, por ejemplo, la tetrametilguanidina es estable para la eliminación catalizada con ácido del grupo protector Cbz y se puede eliminar con una base, como Na en amoníaco líquido, o mediante hidrogenólisis catalítica. También se aplica junto con la resina Amberlyst™15 en la síntesis de péptidos. Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (750 mg/ml a 20 °C), soluble en 1N HCl (2,5 %), DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1822-51-1
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00012826
Clave InChI ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
Nombre IUPAC 4-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Punto de fusión 166°C to 171°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 3689154
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (750mg/ml at 20°C),soluble in 1N HCl (2.5%),DMSO,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 98%