Learn More
4-(Clorometil)feniltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-(clorometil)feniltriclorosilano se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad.
Spezifikation
Spezifikation
| Punto de ebullición | 142°C to 144°C (15mmHg) |
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2987 |
| Beilstein | 3090295 |
| Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
| Información de solubilidad | Reacts with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.02 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Índice de refracción | 1.548 |
| Mehr anzeigen |