Learn More
4-(Clorometil)feniltriclorosilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389155 5 g 5 g
11399155 25 g 25 g
11309165 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11389155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16431.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13688-90-9 | C7H6Cl4Si | 260.01 g/mol
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(clorometil)feniltriclorosilano se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13688-90-9
Fórmula molecular C7H6Cl4Si
Peso molecular (g/mol) 260.01
Número MDL MFCD00045268
Clave InChI YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
PubChem CID 83663
Nombre IUPAC tricloro-[4-(clorometil)fenil]silano
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 142°C to 144°C (15mmHg)
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 3090295
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.02
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.548
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Densidad 1.361