Learn More
4-(clorometil)oxano, TRC
Código de producto. 30339001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339001 10 mg 10 miligramos
1 options
Product Code. 30339001 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB42395810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(chloromethyl)oxane
CAS 863324-23-6
Fórmula molecular C6H11OCl
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES ClCC1CCOCC1
Nombre IUPAC 4-(clorometil)oxano
Peso molecular (g/mol) 134.6