Learn More
4-(clorometil)oxano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(chloromethyl)oxane |
| CAS | 863324-23-6 |
| Fórmula molecular | C6H11OCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClCC1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 134.6 |