Learn More
4-(Clorometil)-N-[4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida, Mikromol™
Descripción
4-(Clorometil)-N-[4-metil-3-[[4-(piridin-3-il)pirimidin-2-il]amino]fenil]benzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 404844-11-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H20 Cl N5 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzamide, 4-(chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 2-Methyl-5-[[4-(chloromethyl)benzoyl]amino]-N-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]benzenamine, 4-(Chloromethyl)-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, 4-Chloromethyl-N-[4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]benzamide, N-[5-[[4-(Chloromethyl)benzoyl]amino]-2-methylphenyl]-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20ClN5O/c1-16-4-9-20(28-23(31)18-7-5-17(14-25)6-8-18)13-22(16)30-24-27-12-10-21(29-24)19-3-2-11-26-15-19/h2-13,15H,14H2,1H3,(H,28,31)(H,27,29,30) |
| SMILES | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CCl)cc2)cc1Nc3nccc(n3)c4cccnc4 |
| Nombre IUPAC | 4-(clorometil)-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Mostrar más |