Learn More
Metanetiosulfonato de 4-(clorometil)bencilo, TRC
Código de producto. 30350521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30350521 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30350521 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36913510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzyl Methanethiosulfonate
CAS 887354-05-4
Fórmula molecular C9H11ClO2S2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO2S2/c1-14(11,13)12-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)SCc1ccc(CCl)cc1
Nombre IUPAC [4-(clorometil)fenil]metoxi-metil-oxo-sulfaniliden-λ 6-sulfano
Peso molecular (g/mol) 250.77