Learn More
Metanetiosulfonato de 4-(clorometil)bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887354-05-4 |
| Fórmula molecular | C9H11ClO2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClO2S2/c1-14(11,13)12-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(clorometil)fenil]metoxi-metil-oxo-sulfaniliden-λ 6-sulfano |
| Peso molecular (g/mol) | 250.77 |