Learn More
Alcohol 4-(clorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11994651 1 g 1 g
11904661 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438920010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16473-35-1
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Clave InChI OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl benzyl alcohol, 4-chloromethyl phenyl methanol, 4-chloromethyl-phenyl-methanol, 4-chloromethylbenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzylalcohol, acmc-20a8hi, p-hydroxymethylbenzyl chloride, 4-hydroxymethylbenzyl chloride
PubChem CID 5107660
Nombre IUPAC [4-(clorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Punto de fusión 58.0°C to 60.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4CH2OH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación