Learn More
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 876-08-4 |
| Fórmula molecular | C8H6Cl2O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | p-Toluoyl Chloride, alpha-Chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, NSC 508741, p-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, alpha-Chloro-p-toluoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| SMILES | ClCc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-(clorometil)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9796 |