Learn More
Cloruro de 4-(clorometil)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10003710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10003710 5 g Frasco de vidrio 5 g
10541364 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10003710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 876-08-4 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-08-4
Fórmula molecular C8H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 189.04
Número MDL MFCD00053224
Clave InChI RCOVTJVRTZGSBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-chloromethyl, 4-chloromethyl benzoylchloride, 4-chloromethyl-benzoyl chloride, acmc-209qop, 4-chlormethylbenzoylchloride, 4-chloromethylbenzoylchloride, 4-chlormethyl benzoylchlorid, p-chloromethylbenzoyl chloride
PubChem CID 70136
Nombre IUPAC cloruro de 4-(clorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(chloromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 33°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 126°C to 128°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2C6H4COCl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Masa cristalina con bajo nivel de fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Chloromethyl)benzoyl chloride