Learn More
4-(Clorometil)benzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)benzonitrile |
| Punto de fusión | 77°C to 80°C |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN2923 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.6 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |