Learn More
Ácido 4-(Clorometil)Benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1642-81-5 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-(Chloromethyl)benzenecarboxylic Acid, NSC 123935, p-(Chloromethyl)benzoic Acid, alpha-Chloro-p-toluic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(CCl)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(clorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0135 |