Learn More
Ácido 4-(clorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424895 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10424895 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 10424895 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392890500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzoic acid
CAS 1642-81-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 202°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7ClO2
Fórmula lineal ClCH2C6H4COOH
Número MDL MFCD00002568
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
Clave InChI OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(clorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 74234
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.