Learn More
Ácido 4-(clorometil)benzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445936 5 g 5 g
11455936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22275.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1642-81-5 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1642-81-5
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.592
Número MDL MFCD00002568
Clave InChI OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
PubChem CID 74234
Nombre IUPAC ácido 4-(clorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 199°C to 202°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1907970
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 96%