Learn More
4-Clorometil-5-metil-2-fenil-oxazol, TRC
Código de producto. 30358768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358768 100 mg 100 miligramos
30354799 50 mg 50 miligramos
30348803 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC382883100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 103788-61-0
Fórmula molecular C11H10NOCl
Peso molecular (g/mol) 207.65
Sinónimo 5-Methyl-2-phenyl-4-(chloromethyl)oxazole, [5-Methyl-2-phenyloxazol-4-yl]methyl Chloride, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyloxazole, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-Chloromethyl-2-phenyl-5-methyloxazole
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-5-metil-2-fenil-1,3-oxazol
SMILES Cc1oc(nc1CCl)c2ccccc2
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloromethyl-5-methyl-2-phenyl-oxazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClNO/c1-8-10(7-12)13-11(14-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0451