Learn More
4-Clorometil-5-metil-2-oxo-1,3-dioxol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452068 5 g 5 g
15472256 250 mg 250 miligramos
15442068 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15452068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55735.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80841-78-7 | C5H5ClO3 | 148.542 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80841-78-7
Fórmula molecular C5H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 148.542
Número MDL MFCD07787494
Clave InChI QCLFSYYUWPUWQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-cloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxolen-2-one, 1,3-dioxol-2-one, 4-chloromethyl-5-methyl, 4-choromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole, 4-chloromethyl-5-methyl-2h-1,3-dioxol-2-one, pubchem10542, acmc-209pk7, ksc490e4r, 4-chloromethyl-5methyl-1,3-dioxol-2-one
PubChem CID 9855518
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona
SMILES CC1=C(OC(=O)O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
Punto de ebullición >90°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 129°C (264°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 4798926
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.55
Porcentaje de pureza 97%