Learn More
4-Clorometil-5-metil-1,3-dioxol-2-ona, TRC
Código de producto. 30009356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30009356 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30009356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3693351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80841-78-7
Fórmula molecular C5 H5 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 148.54
Sinónimo 1,3-Dioxol-2-one, 4-(chloromethyl)-5-methyl-, 4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one, (5-Methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl chloride, 4-Chloromethyl-5-methyl-2-oxo-1,3-dioxole
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-5-metil-1,3-dioxol-2-ona
SMILES CC1=C(CCl)OC(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5ClO3/c1-3-4(2-6)9-5(7)8-3/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.9927